missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triphenylsilanethiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylsilanethiol |
| CAS | 14606-42-9 |
| Molekylær formel | C18 H16 S Si |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1,1-triphenyl-Silanethiol, triphenyl-Silanethiol, 1,1,1-Triphenylsilanethiol, Mercaptotriphenylsilane, Triphenylsilyl mercaptan |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| SMIL | S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | triphenyl(sulfanyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.47 |
| Formel vægt | 292.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?