Få mere at vide
Trifenylsilan, TRC
Artikelnummer. 30454165
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30454165 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30454165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89600850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylsilane
CAS 789-25-3
Molekylær formel C18H16Si
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMIL c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn triphenylsilan
Molekylvægt (g/mol) 260.41
Formel vægt 260.1021