Få mere at vide
Trifenylsilan, 97%
Artikelnummer. 11424693
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424693 50 g 50g
11414693 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11605.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 789-25-3 | C18H15Si | 259,403 g/mol
Triphenylsilan fungerer som en reaktant eller reagens for katalytiske hydrogen-deuterium-udvekslingsreaktioner af silaner, der skal oxideres af carbon-nanorør-guld-nanohybrider, til hydrolyse af rutheniumkomplekser, til hydrosilylering til fremstilling af enolsilaner, til syntese af bromsilaner, til syntese af bromsilaner, til ozon-alkenering af silylα -O-silylerede acyloinderivater. Det bruges til at syntetisere hydridosilyl og bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nikkelkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Triphenylsilan fungerer som en reaktant eller reagens for katalytiske hydrogen-deuterium-udvekslingsreaktioner af silaner, der skal oxideres af carbon-nanorør-
guld-nanohybrider, til hydrolyse af rutheniumkomplekser, til hydrosilylering til fremstilling af enolsilaner, til syntese af bromsilaner, til synthese- og oxidation af ozon-alkenerα -O-silylerede acyloinderivater. Det bruges til at syntetisere hydridosilyl og bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nikkelkomplekser.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 789-25-3
Molekylær formel C18H15Si
Molekylvægt (g/mol) 259.403
MDL nummer MFCD00003003
InChI nøgle BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane
PubChem CID 6327682
IUPAC navn triphenylsilicium
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kogepunkt 159 °C til 163 °C (3 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Triphenylsilane
Smeltepunkt 42 °C til 44 °C
Mængde 50 g
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Følsomhed Fugtfølsom
Beilstein 978182
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Nedbrydes i vand.
Formel vægt 260.41
Procent renhed 99%