Få mere at vide
Trifenylsilan, 97%
Beskrivelse
Triphenylsilan fungerer som en reaktant eller reagens for katalytiske hydrogen-deuterium-udvekslingsreaktioner af silaner, der skal oxideres af carbon-nanorør-guld-nanohybrider, til hydrolyse af rutheniumkomplekser, til hydrosilylering til fremstilling af enolsilaner, til syntese af bromsilaner, til syntese af bromsilaner, til ozon-alkenering af silylα -O-silylerede acyloinderivater. Det bruges til at syntetisere hydridosilyl og bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nikkelkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
guld-nanohybrider, til hydrolyse af rutheniumkomplekser, til hydrosilylering til fremstilling af enolsilaner, til syntese af bromsilaner, til synthese- og oxidation af ozon-alkenerα -O-silylerede acyloinderivater. Det bruges til at syntetisere hydridosilyl og bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nikkelkomplekser.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 159 °C til 163 °C (3 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylsilane |
| Smeltepunkt | 42 °C til 44 °C |
| Mængde | 10 g |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Beilstein | 978182 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. Nedbrydes i vand. |
| Formel vægt | 260.41 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenylsilane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Triphenylsilane