Få mere at vide
(Trifenylfosforanyliden) acetaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde |
| CAS | 2136-75-6 |
| Molekylær formel | C20 H17 O P |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H |
| SMIL | O=CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-(triphenyl-λ^{5}-fosfiniden)acetaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.32 |
| Formel vægt | 304.1017 |