Få mere at vide
Trifenylfosfinharpiks, 1% kryds. med DVB, 1,0-1,5 mmol/g, 100-200 mesh
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine resin |
| Navn note | 1% krydsbinding med DVB, 1,0-1,5 mmol/g |
| Fysisk form | 100 til 200 mesh |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |