Få mere at vide
Triphenylphosphinharpiks, 1 % krydsning med DVB, 1,0-1,5 mmol/g, 200-400 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10119941 5 g Glasflaske 5g
10029021 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10119941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366840050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39319-11-4
Molekylær formel C18H15P
Molekylvægt (g/mol) 262.29
MDL nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI nøgle RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11776
IUPAC navn triphenylphosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine resin
Farve Hvid til gul
Navn note 1% krydsbinding med DVB
Fysisk form Perler
Indlæser 1,0 til 1,5 mmol/g
Maskestørrelse 200 til 400 mesh
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g