Få mere at vide
Trifenylfosfin, polymer, understøttede 1,4-2,0 mmol/g på polystyren 200-400 mesh 2% DVB-belastning, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine polymer |
| CAS | 39319-11-4 |
| Molekylær formel | (C20H17P.C10H10.C8H8)x |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Triphenylphosphine','Polymer-Bound |
| SMIL | C=CC1=CC=C(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C=C1.C=CC4=CC=CC=C4.[D1]C=C.[D1]C=C.C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.29 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1.4-2.0 mmol/g |