Få mere at vide
Trifenylfosfinoxid, TRC
Artikelnummer. 30452974
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30452974 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30452974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT808980500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H15 O P
Mængde 500 mg
Synonym Triphenylphosphine oxide (ACI), (Diphenylphosphoroso)benzene, NSC 398, PP 560, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide, Phosphine oxide','triphenyl- (6CI','8CI','9CI','ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn diphenylfosforylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 278.28
Formel vægt 278.0861
Procent renhed >95