missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triphenylphosphine Oxide, Mikromol™

Artikelnummer. p-200130983
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17941416

Brand: Mikromol MM1219.100250

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Triphenylphosphine Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Analyt- eller komponentnavne Triphenylphosphine oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 O P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
InChI formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn diphenylphosphorylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 278.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 278.0861 g/mol
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.