Få mere at vide
Trifenylfosfinoxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052089
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052089 25 mg
17941416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052089 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1219.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triphenylfosfinoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Analyt- eller komponentnavne Triphenylphosphine oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H15 O P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
InChI formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn diphenylfosforylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 278.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 278,0861 g/mol