Få mere at vide
Trifenylfosfinoxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17941416
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941416 250 mg
30052089 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17941416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1219.100250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triphenylfosfinoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Analyt- eller komponentnavne Triphenylphosphine oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 O P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
InChI formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn diphenylfosforylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 278.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 278.0861 g/mol