Få mere at vide
Trifenylfosfinoxid, Mikromol™
Beskrivelse
Triphenylfosfinoxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine oxide |
| CAS | 791-28-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triphenylphosphine oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H15 O P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| SMIL | O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | diphenylfosforylbenzen |
| Vis mere |