missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triphenylphosphine Oxide-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine Oxide-d15 |
| CAS | 54964-93-1 |
| Molekylær formel | C18D15OP |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Tri(phenyl-d5)phosphine Oxide, NSC 398-d15, PP 560-d15, TPPO-d15, Triphenyl Phosphorus Oxide-d15, Triphenylphosphine Monoxide-d15, Orlistat Related Compound C-d15, Orlistat USP Related Compound C-d15 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D |
| SMIL | P(=O)(C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])(C2=C(C(=C(C(=C2[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])C3=C(C(=C(C(=C3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H] |
| IUPAC navn | tris(phenyl-d5)phosphine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.38 |
| Formel vægt | 293.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?