Få mere at vide
Triphenylphosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469683
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11469683
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12455.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
Triphenylphosphinoxid anvendes som katalysator, Lewis base, ligand til metaller og udgangsmateriale til fremstilling af andre phosphorforbindelser. Det bruges også i epoxidationer, Michael-reaktioner og koblingsreaktioner. Det reagerer med kobber(II)halogenider og danner koordinationskomplekser af kobber(II). Yderligere fungerer det som et krystallisationshjælpemiddel for kemiske forbindelser. Ud over dette bruges det til behandling, ekstraktion, separation og spektrofotometrisk bestemmelse af cadmium og kviksølv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylphosphinoxid anvendes som katalysator, Lewis base, ligand til metaller og udgangsmateriale til fremstilling af andre phosphorforbindelser. Det bruges også i epoxidationer, Michael-reaktioner og koblingsreaktioner. Det reagerer med kobber(II)halogenider og danner koordinationskomplekser af kobber(II). Yderligere fungerer det som et krystallisationshjælpemiddel for kemiske forbindelser. Ud over dette bruges det til behandling, ekstraktion, separation og spektrofotometrisk bestemmelse af cadmium og kviksølv.
Opløselighed
Opløselig i polære organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i hexan og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 791-28-6
Molekylær formel C18H15OP
Molekylvægt (g/mol) 278.29
MDL nummer MFCD00002080 MFCD03458802
InChI nøgle FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
IUPAC navn diphenylphosphorylbenzen
SMIL O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine oxide
Smeltepunkt 153°C to 159°C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 360°C
Flammepunkt 180°C (356°F)
Mængde 100 g
Beilstein 745854
Opløselighedsinformation Soluble in polar organic solvents. Slightly soluble in hexane and diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 278.29
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Triphenylphosphine oxide