Få mere at vide
Trifenylfosfin-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine-d15 |
| CAS | 24762-44-5 |
| Molekylær formel | C18 D15 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | tris(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)phosphane-d15, Phosphine','tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Phosphine','tri(phenyl-d5)- (8CI','9CI), Tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)phosphine (ACI), Perdeuterotriphenylphosphine, Tris(pentadeuterophenyl)phosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | Tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)fosfan |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.38 |
| Formel vægt | 277.1853 |