Få mere at vide
Trifenylmethyliumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30456937
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30456937 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30456937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8993082.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethylium Tetrafluoroborate
CAS 341-02-6
Molekylær formel C19H15BF4
Mængde 2.5 g
Synonym Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
SMIL F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn diphenylmethylbenzen; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 330.1
Formel vægt 330.1203