Få mere at vide
Trifenylmethylamin, TRC
Artikelnummer. 30455733
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30455733 250 g
1 options
Artikelnummer. 30455733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT808960250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethylamine
CAS 5824-40-8
Molekylær formel C19H17N
Mængde 250 g
Synonym α,α-Diphenylbenzenemethanamine, Tritylamine, Aminotriphenylmethane, NSC 1154, Triphenylmethanamine
InChI formel InChI=1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
SMIL NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn triphenylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 259.35
Formel vægt 259.1361