Få mere at vide
Trifenylmethylmercaptan, 98+%
Artikelnummer. 11442687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442687 100 g 100g
11422687 5 g 5g
11432687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14888.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276,397 g/mol
Triphenylmethylmercaptan, bruges som et reagens, der anvendes til indføring af thiolgruppe. Triphenylmethanthiol er et reagens, der bruges til mild introduktion af mercapto-funktionaliteten. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt; Kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylmethylmercaptan, bruges som et reagens, der anvendes til indførelse af thiolgruppe. Triphenylmethanthiol er et reagens, der bruges til mild introduktion af mercapto-funktionaliteten. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt; Kemisk syntese.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3695-77-0
Molekylær formel C19H16S
Molekylvægt (g/mol) 276.397
MDL nummer MFCD00004854
InChI nøgle JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC navn triphenylmethanthiol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethyl mercaptan
Smeltepunkt 103 °C til 108 °C
Lugt Stank
Mængde 100 g
Beilstein 2113168
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 276.4
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylmethyl mercaptan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylmethyl mercaptan