Få mere at vide
Triphenylmethylmercaptan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Triphenylmethylmercaptan, bruges som et reagens, der anvendes til indføring af thiolgruppe. Triphenylmethanthiol er et reagens, der bruges til mild introduktion af mercapto-funktionaliteten. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt; Kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triphenylmethylmercaptan, bruges som et reagens, der anvendes til indførelse af thiolgruppe. Triphenylmethanthiol er et reagens, der bruges til mild introduktion af mercapto-funktionaliteten. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt; Kemisk syntese.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylmethyl mercaptan |
| Smeltepunkt | 103°C to 108°C |
| Lugt | Stench |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2113168 |
| Opløselighedsinformation | It is insoluble in water. |
| Formel vægt | 276.4 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenylmethyl mercaptan
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Triphenylmethyl mercaptan