Få mere at vide
Triphenylmethylmercaptan, 97%
Artikelnummer. 10235000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235000 100 g Glasflaske 100g
10051620 25 g Glasflaske 25g
10127603 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140411000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3695-77-0
Molekylær formel C19H16S
Molekylvægt (g/mol) 276.39
MDL nummer MFCD00004854
InChI nøgle JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC navn triphenylmethanthiol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethyl mercaptan
Smeltepunkt 103,0 °C til 107,0 °C
Farve Creme til gul
Elementær analyse 97,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3CSH
Mængde 100 g
Beilstein 06, I, 352
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i toluen
Formel vægt 276.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylmethyl mercaptan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.