Få mere at vide
Triphenylmethylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10127603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10127603
Brand: Thermo Scientific Acros 140415000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3695-77-0
Molekylær formel C19H16S
Molekylvægt (g/mol) 276.39
MDL nummer MFCD00004854
InChI nøgle JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC navn triphenylmethanthiol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethyl mercaptan
Smeltepunkt 103.0°C to 107.0°C
Farve Creme til gul
Elementær analyse 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3CSH
Mængde 500 g
Beilstein 06, I, 352
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vægt 276.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver