Få mere at vide
Triphenylmethylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10666342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666342 500 g Plastflaske 500g
10656342 100 g Plastflaske 100g
10185723 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140405000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278,78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-83-5
Molekylær formel C19H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 278.78
MDL nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI nøgle JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
SMIL ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethyl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 110,0 °C til 113,0 °C
Farve Beige-gul eller hvid
Kogepunkt 230,0 °C til 235,0 °C (20,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5)3CCl
Mængde 500 g
Beilstein 05, 700
Fieser 01,1254; 02,453; 04,565; 05,741; 06,656; 15,359
Merck Index 15, 9944
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i toluen, dichloromethan og DMF
IUPAC navn [chlor(diphenyl)methyl]benzen
Formel vægt 278.77
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver