Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylmethyl bromide |
| Smeltepunkt | 151°C to 155°C |
| Farve | Yellow |
| Kogepunkt | 230°C (15.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (C6H5)3CBr |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 05, 704 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Triphenylmethyl bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.