missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triphenylmethyl Azide, TRC

Artikelnummer. 30425842
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425842 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT143090250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triphenylmethyl Azide
CAS 14309-25-2
Molekylær formel C19 H15 N3
Mængde 250 mg
Synonym NSC 206136, NSC 87890, Trityl Azide, [Azido(diphenyl)methyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C19H15N3/c20-22-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL [N-]=[N+]=NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn [azido(diphenyl)methyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 285.342
Formel vægt 285.127
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.