Få mere at vide
Triphenylmethanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881441
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15881441 50 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15881441 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8211960050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 76-84-6
Smeltepunkt 160°C to 163°C (External MSDS)
Molekylær formel (C6H5)3COH
MDL nummer MFCD00004445
Mængde 50 g
Synonym Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol, Triphenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 260.33