Få mere at vide
Triphenylmethanol, Mikromol™
Beskrivelse
Triphenylmethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylmethanol |
| CAS | 76-84-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triphenylmethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H16 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H |
| SMIL | OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | triphenylmethanol |
| Vis mere |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?