Få mere at vide
Triphenylmethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17900476
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17900476 25 mg
17933616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17900476 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0173.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triphenylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethanol
CAS 76-84-6
Analyt- eller komponentnavne Triphenylmethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
SMIL OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn triphenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 260.1201 g/mol