Få mere at vide
Triphenylmethanol, 98%
Artikelnummer. 11454173
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454173 250 g 250g
11444173 50 g 50g
11434173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10366.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260,34 g/mol
Triphenylmethanol bruges som reagens i forskningslaboratoriet. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af de kommercielt anvendelige triarylmethanfarvestoffer. Det bruges til fremstilling af triphenylmethan. Det bruges også som et antiproliferativt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af to-elektron reduktionsprodukt af pyrylogen. Ud over dette reagerer det med triphenylphosphinoxid og danner et 1:1 molekylært kompleks. Det tjener som en specifik clathrat-vært for methanol og dimethylsulfoxid og danner clathrat-inklusionskomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylmethanol anvendes som reagens i forskningslaboratoriet. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af de kommercielt anvendelige triarylmethanfarvestoffer. Det bruges til fremstilling af triphenylmethan. Det bruges også som et antiproliferativt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af to-elektron reduktionsprodukt af pyrylogen. Ud over dette reagerer det med triphenylphosphinoxid og danner et 1:1 molekylært kompleks. Det tjener som en specifik clathrat-vært for methanol og dimethylsulfoxid og danner clathrat-inklusionskomplekser.
Opløselighed Opløselig i dioxan, ethanol, vand, ether og benzen
.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-84-6
Molekylær formel C19H16O
Molekylvægt (g/mol) 260.34
MDL nummer MFCD00004445,MFCD10565638
InChI nøgle LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 6457
IUPAC navn triphenylmethanol
SMIL OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethanol
Smeltepunkt 161 °C til 164 °C
Kogepunkt 360 °C til 380 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 g
Beilstein 1460837
Merck Index 14,9739
Opløselighedsinformation Opløseligt i dioxan, ethanol, vand, ether og benzen.
Formel vægt 260.34
Procent renhed 98%