Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylmethanol |
| Smeltepunkt | 160 °C til 164 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 360 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (C6H5)3COH |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 06,713 |
| Vis mere |