missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triphenylmethanesulfenyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylmethanesulfenyl Chloride |
| CAS | 24165-03-5 |
| Molekylær formel | C19H15ClS |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Tritylsulfenyl Chloride, NSC 378986, Triphenylmethanesulfanyl Chloride, alpha,alpha-Diphenyl-benzenemethanesulfenyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| SMIL | ClSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | trityl thiohypochlorite |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.84 |
| Formel vægt | 310.0583 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?