Få mere at vide
Trifenylmethan, TRC
Artikelnummer. 30450643
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450643 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8089005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethane
CAS 519-73-3
Molekylær formel C19H16
Mængde 5 g
Synonym 1,1',1''-Methylidynetris[benzene], NSC 4049, Tritane
InChI formel InChI=1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMIL c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn benzhydrylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 244.33
Formel vægt 244.1252