Få mere at vide
Triphenylmethane, 99+%
Artikelnummer. 10346500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10346500
Brand: Thermo Scientific Acros 146381000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 519-73-3
Molekylær formel C19H16
Molekylvægt (g/mol) 244.34
MDL nummer MFCD00004763
InChI nøgle AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC navn benzhydrylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethane
Navn note 99+%
Smeltepunkt 90,0 °C til 94,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3CH
Mængde 100 g
Beilstein 05,698
Merck Index 15,9914
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 244.34
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver