Få mere at vide
Trifenylmethan, 98%
Artikelnummer. 11429223
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429223 25 g 25g
11439223 100 g 100g
11449223 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429223 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11710.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 519-73-3
Molekylær formel C19H16
Molekylvægt (g/mol) 244.34
MDL nummer MFCD00004763
InChI nøgle AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC navn benzhydrylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylmethane
Smeltepunkt 92°C to 94°C
Tæthed 1.01
Kogepunkt 358°C to 359°C
Mængde 25 g
Beilstein 1909753
Merck Index 14,9741
Formel vægt 244.34
Procent renhed 98%