Få mere at vide
Trifenylethylen, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylethylene |
| Smeltepunkt | 67 °C til 71 °C |
| Kogepunkt | 219 °C til 221 °C (14 mmHg) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1867462 |
| Formel vægt | 256.35 |
| Procent renhed | ≥98% |