Få mere at vide
Triphenylethylene, 98+%
Artikelnummer. 11420783
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420783 10 g 10g
11430783 50 g 50g
11440783 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13244.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58-72-0 | C20H16 | 256.348 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-72-0
Molekylær formel C20H16
Molekylvægt (g/mol) 256.348
MDL nummer MFCD00004765
InChI nøgle MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylethylene, triphenylethene, ethylene, triphenyl, benzilidenediphenylmethane, 1,1,2-triphenylethylene, ethene-1,1,2-triyltribenzene, 1,2-diphenylvinyl benzene, 1,2,2-triphenylethylene, benzene, 1,1',1-1-ethenyl-2-ylidene tris, unii-s4zlz1k74b
PubChem CID 6025
ChEBI CHEBI:35034
IUPAC navn 1,2-diphenylethenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylethylene
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Kogepunkt 219°C to 221°C (14 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1867462
Formel vægt 256.35
Procent renhed ≥98%