missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triphenylene-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylene-D12 |
| CAS | 17777-56-9 |
| Molekylær formel | C18 2H12 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Triphenylene-d12 (7 CI,8 CI,9 CI), Triphenylene D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriotriphenylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.36 |
| Formel vægt | 240.1692 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?