Få mere at vide
Trifenylen, 98%
Artikelnummer. 11344384
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344384 5 g 5g
11334384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00955.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228,29 g/mol
Triphenylen bruges i optik og elektronik. Det bruges også som et diskotisk mesogen i flydende krystallinske materialer. Yderligere er det en forbindelse, der fluorescerer i det ultraviolette område. Ud over dette bruges det til fremstilling af triphenylen-2-carbaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylen anvendes i optik og elektronik. Det bruges også som et diskotisk mesogen i flydende krystallinske materialer. Yderligere er det en forbindelse, der fluorescerer i det ultraviolette område. Ud over dette bruges det til fremstilling af triphenylen-2-carbaldehyd.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, benzen, eddikesyre, olier og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 217-59-4
Molekylær formel C18H12
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00001108
InChI nøgle SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC navn triphenylen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylene
Smeltepunkt 194 °C til 199 °C
Tæthed 1.302
Kogepunkt 438 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1342908
Merck Index 14,9740
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, benzen, eddikesyre, olier og kloroform.
Formel vægt 228.3
Procent renhed 98%