Få mere at vide
Trifenylen, 98%
Artikelnummer. 10183520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183520 1 g Glasflaske 1g
10173570 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140360010
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 217-59-4
Molekylær formel C18H12
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00001108
InChI nøgle SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC navn triphenylen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylene
Navn note 98%
Smeltepunkt 196,0 °C til 200,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 438,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 05, 720
Merck Index 15, 9913
Formel vægt 228.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Needles