Få mere at vide
Triphenylcarbeniumtetrafluoroborat, 97%
Beskrivelse
Det anvendes til udvinding af H-atomet af alkoholer og deres O-substituerede derivater, hvilket resulterer i oxidation til ketonerne og i oxidation af TMS-ethere til ketoner, sekundære alkoholer til ketoner og sekundære dioler til a-hydroxyketoner. Det anvendes som en reaktant involveret i syntesen af substituerede dihydroazulen-fotoswitche, carben-baserede Lewis par til hydrogenaktivering, 1,3-dipolære cycloadditionsreaktioner til fremstilling afα -amino-β -hydroxyestere, oxidation af alleniske forbindelser, Mukaiyama aldol additionsreaktioner og ionisk hydrogenering som en modanion og ligandkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes til udvinding af ɑ-H-atomet af alkoholer og deres O-substituerede derivater resulterer i oxidation til ketonerne og i oxidation af TMS-ethere til ketoner, sekundære alkoholer til ketoner og sekundære dioler til ɑ-hydroxyketoner. Det anvendes som en reaktant involveret i syntesen af substituerede dihydroazulen-fotoswitche, carben-baserede Lewis par til hydrogenaktivering, 1,3-dipolære cycloadditionsreaktioner til fremstilling afα -amino-β -hydroxyestere, oxidation af alleniske forbindelser, Mukaiyama aldol additionsreaktioner og ionisk hydrogenering som en modanion og ligandkilde.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra baser, vand/fugt, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Opbevar den på køl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylcarbenium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | ∼207 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | (C6H5)3CBF4 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 5085649 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 330.13 |
| Vis mere |