Få mere at vide
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, 97%
Artikelnummer. 11459793
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459793 10 g 10g
11469793 50 g 50g
11479793 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12949.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 341-02-6 | C19H15BF4 | 330.133 g/mol
Det anvendes til udvinding af H-atomet af alkoholer og deres O-substituerede derivater, hvilket resulterer i oxidation til ketonerne og i oxidation af TMS-ethere til ketoner, sekundære alkoholer til ketoner og sekundære dioler til a-hydroxyketoner. Det anvendes som en reaktant involveret i syntesen af substituerede dihydroazulen-fotoswitche, carben-baserede Lewis par til hydrogenaktivering, 1,3-dipolære cycloadditionsreaktioner til fremstilling afα -amino-β -hydroxyestere, oxidation af alleniske forbindelser, Mukaiyama aldol additionsreaktioner og ionisk hydrogenering som en modanion og ligandkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes til udvinding af ɑ-H-atomet af alkoholer og deres O-substituerede derivater resulterer i oxidation til ketonerne og i oxidation af TMS-ethere til ketoner, sekundære alkoholer til ketoner og sekundære dioler til ɑ-hydroxyketoner. Det anvendes som en reaktant involveret i syntesen af substituerede dihydroazulen-fotoswitche, carben-baserede Lewis par til hydrogenaktivering, 1,3-dipolære cycloadditionsreaktioner til fremstilling afα -amino-β -hydroxyestere, oxidation af alleniske forbindelser, Mukaiyama aldol additionsreaktioner og ionisk hydrogenering som en modanion og ligandkilde.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra baser, vand/fugt, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 341-02-6
Molekylær formel C19H15BF4
Molekylvægt (g/mol) 330.133
MDL nummer MFCD00013120
InChI nøgle VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbenium tetrafluoroborate, trityl tetrafluoroborate, tritylium tetrafluoroborate, triphenylmethylium tetrafluoroborate, diphenylmethylbenzene tetrafluoroborate, trityl fluoroborate, triphenylmethyl fluoroborate, triphenylcarbonium tetrafluoroborate, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-1:1
PubChem CID 2723955
IUPAC navn diphenylmethylbenzen;tetrafluorborat
SMIL [B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∼207°C (decomposition)
Lugt Odorless
Lineær formel (C6H5)3CBF4
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 5085649
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vægt 330.13
Procent renhed 98%