Få mere at vide
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 11332036
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332036 10 g 10g
11342036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03140.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 437-17-2 | C19H15F6P | 388.29 g/mol
Triphenylcarbeniumhexafluorphosphat er et reagens involveret i Si-H- og Si-Si-bindingsaktivering ved Pt af neutrale og kationiske silyl-Pt-bisphosphinkomplekser. Det bruges i undersøgelser af interaktioner med chromacetylacetonatnitrid mononukleære komplekser. Det bruges i dobbelt ringåbning polyaddition af spiro ortoestere. Det bruges som reagens i syntese af push-pull tropylium-fusioneret aminoporphyrazin, Fremstilling af cycloheptatrienyl og tropylium calix[4]arenes, Syntese af palladacykler indeholdende chiralt rhenium halvsandwichkompleks til brug som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylcarbeniumhexafluorphosphat er et reagens involveret i Si-H- og Si-Si-bindingsaktivering ved Pt af neutrale og kationiske silyl-Pt-bisphosphinkomplekser. Det bruges i undersøgelser af interaktioner med chromacetylacetonatnitrid mononukleære komplekser. Det bruges i dobbelt ringåbning polyaddition af spiro ortoestere. Det bruges som reagens i syntese af″ push-pull″ tropylium-fusioneret aminoporphyrazin, Fremstilling af cycloheptatrienyl og tropylium calix[4]arenes, Syntese af palladacykler indeholdende chiralt rhenium-halvsandwich-kompleks til brug som katalysator.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (27 g/L) ved °25 C.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Uforeneligt med varme og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 437-17-2
Molekylær formel C19H15F6P
Molekylvægt (g/mol) 388.29
MDL nummer MFCD00013121
InChI nøgle IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbenium hexafluorophosphate, trityl hexafluorophosphate, tritylium hexafluorophosphate, triphenylmethyl hexafluorophosphate, triphenylcarbonium hexafluorophosphate, tritylium, hexafluorophosphate 1-, triphenyl-methyliuhexafluorophosphate 1-, ph3cpf6, methylium, triphenyl-, hexafluorophosphate 1-, methylium, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 2723954
IUPAC navn diphenylmethylbenzen;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylcarbenium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∽160°C (decomposition)
Lineær formel (C6H5)3CPF6
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4344297
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water. (27g/L) at 25°C.
Formel vægt 388.29
Procent renhed 98%