Få mere at vide
Triphenylarsine, 97%
Artikelnummer. 11372236
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372236 5 g 5g
11382236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03616.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 603-32-7 | C18H15As | 306.24 g/mol
Triphenylarsin anvendes i visse metalkatalyserede koblingsreaktioner. Det er en forløber for tetraphenylarsoniumchlorid, et populært udfældningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylarsin anvendes i visse metalkatalyserede koblingsreaktioner. Det er en forløber for tetraphenylarsoniumchlorid, et populært udfældningsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Håndter og opbevar under inert gas. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-32-7
Molekylær formel C18H15As
Molekylvægt (g/mol) 306.24
MDL nummer MFCD00002994
InChI nøgle BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylarsine, arsine, triphenyl, triphenyl arsenic, triphenylarsene, arsinetriphenyl, unii-mn8ez3fl74, mn8ez3fl74, triphenylarsenic, triphenyl arsine, triphenyl-arsine
PubChem CID 11773
IUPAC navn triphenylarsan
SMIL C1=CC=C(C=C1)[As](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylarsine
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Kogepunkt 360°C
Flammepunkt 265°C (509°F)
Lineær formel (C6H5)3As
Mængde 5 g
FN nummer UN3465
Beilstein 1842037
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 306.24
Procent renhed 97%