Få mere at vide
Triphenylantimon(V)-dichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472048
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472048 5 g 5g
15482048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55719.06
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-31-0
Molekylær formel C18H15Cl2Sb
Molekylvægt (g/mol) 423.978
MDL nummer MFCD00013598
InChI nøgle PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Synonym triphenylantimony dichloride, antimony, dichlorotriphenyl, dichlorotriphenylantimony, dichlorotriphenylstibine, antimony, triphenyldichloride, triphenylstibine dichloride, dichlorid trifenylantimonicny, dichlorid trifenylantimonicny czech, stibine, triphenyl-, dichloride 6ci, acmc-1ao41
PubChem CID 11662
IUPAC navn dichlor(triphenyl)-$1^{5}-stibane
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Sb](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylantimony(V) dichloride
Smeltepunkt 143°C to 145°C
Farve Hvid
Lugt Odorless
Lineær formel (C6H5)3SbCl2
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Formel vægt 423.97
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof