Få mere at vide
Trifenylamin, TRC
Artikelnummer. 30449912
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449912 10 g
30453258 5 g
30453624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89599510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-34-9
Molekylær formel C18H15N
Molekylvægt (g/mol) 245.32
Synonym Benzenamine, N,N-diphenyl- (9CI, ACI), N,N-Diphenylbenzenamine (ACI), Triphenylamine (8CI), N,N-Diphenylaniline, NSC 66458
IUPAC navn N,N-diphenylanilin
SMIL c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylamine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formel vægt 245.1204