Få mere at vide
Triphenylamine, 98%
Artikelnummer. p-7022939
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11448476
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15939.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.325 g/mol
Triphenylamin anvendes i organiske lysdioder som hultransportører og som et farmaceutisk mellemprodukt. Den er belagt på filmbaser som primær fotoleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylamin anvendes i organiske lysdioder som hultransportører og som et farmaceutisk mellemprodukt. Den er belagt på filmbaser som primær fotoleder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-34-9
Molekylær formel C18H15N
Molekylvægt (g/mol) 245.325
MDL nummer MFCD00003020
InChI nøgle ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
IUPAC navn N,N-diphenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylamine
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Kogepunkt 365°C
Mængde 5 g
Beilstein 2050487
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 245.33
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Triphenylamine