Få mere at vide
Trifenylamin, 98 %
Artikelnummer. 11468476
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468476 100 g 100g
11448476 5 g 5g
11458476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15939.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245,325 g/mol
Triphenylamin anvendes i organiske lysdioder som hultransportører og som et farmaceutisk mellemprodukt. Den er belagt på filmbaser som primær fotoleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylamin anvendes i organiske lysdioder som hultransportører og som et farmaceutisk mellemprodukt. Den er belagt på filmbaser som primær fotoleder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-34-9
Molekylær formel C18H15N
Molekylvægt (g/mol) 245.325
MDL nummer MFCD00003020
InChI nøgle ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
IUPAC navn N,N-diphenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylamine
Smeltepunkt 125 °C til 129 °C
Kogepunkt 365 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2050487
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 245.33
Procent renhed 98%