missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triphenylacetonitrile, TRC

Artikelnummer. 30449270
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449270 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT394360100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triphenylacetonitrile
CAS 6639-43-6
Molekylær formel C20 H15 N
Mængde 100 mg
Synonym Triphenyl-acetonitrile, α,α-Diphenylbenzeneacetonitrile, Cyanotriphenylmethane, NSC 16078, Triphenylmethyl cyanide, Trityl cyanide, 2,2,2-Triphenylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C20H15N/c21-16-20(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H
SMIL N#CC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 2,2,2-triphenylacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 269.34
Formel vægt 269.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.