Få mere at vide
Trifenyleddikesyre, 99 %
Artikelnummer. 10477340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10477340 5 g Glasflaske 5g
10103480 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140300050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 595-91-5 | C20H16O2 | 288,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 595-91-5
Molekylær formel C20H16O2
Molekylvægt (g/mol) 288.35
MDL nummer MFCD00004185
InChI nøgle DCYGAPKNVCQNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylacetic acid, acetic acid, triphenyl, triphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenyl, nsc 61, tri phenylacetic acid, pubchem9200, alpha-toluic acid, alpha,alpha-diphenyl, acmc-1arvb, maybridge1_006927
PubChem CID 68992
IUPAC navn 2,2,2-triphenyleddikesyre
SMIL OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylacetic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 268 °C til 269 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3CCO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, 712
Formel vægt 288.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver