Få mere at vide
Triphenylacetic acid, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylacetic acid |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 268°C to 269°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5)3CCO2H |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 09, 712 |
| Vis mere |