Få mere at vide
Trifenyl(tetradecyl)fosfoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifenyl(tetradecyl)fosfoniumbromid |
| Mængde | 25 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H15 O9. Na |
| Formel vægt | 374.061 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.275 |