Få mere at vide
Trifenylfosforothioat, TRC
Artikelnummer. 30452511
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452511 250 mg
30451860 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT809005250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-82-0
Molekylær formel C18 H15 O3 P S
Molekylvægt (g/mol) 342.35
Synonym Phenyl phosphorothioate ((PhO)3PS) (6CI,7CI), NSC 57867, O,O,O-Triphenyl phosphorothioate, O,O,O-Triphenyl thiophosphate, T 309, T 309 (antiwear additive), Thiophosphoric acid triphenyl ester, Triphenoxyphosphine sulfide, Triphenyl phosphorothioate, Triphenyl phosphorothionate, Triphenyl thiophosphate
IUPAC navn triphenoxy(sulfanylidene)-λ^{5}-fosfan
SMIL S=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl phosphorothioate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15O3PS/c23-22(19-16-10-4-1-5-11-16,20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formel vægt 342.048
Procent renhed >95%